Z743354
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
green, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Synonim(y):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DTCR-6000-G
Parametry
temp. range at 70 to -196 °C
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
kolor
green
Opis ogólny
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)