Kluczowe dokumenty
Z744112
Direct Thermal 569
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
Synonim(y):
etykiety na fiolki kriogeniczne, etykiety do zamrażarek
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
Materiały
white
opakowanie
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DTCR-7500
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł.
1.69 in. × 0.75 in.
Opis ogólny
Zakres temperatur: 70°C do -196°C
Zastosowanie
Kriogenika
Informacje prawne
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)