Kluczowe dokumenty
1.08899
Supelco
Etykiety Geöffnet am /verw. bis
pkg of 100 labels (adhesive)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122702
NACRES:
NB.21
opakowanie
pkg of 100 labels (adhesive)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
(tylko tekst w języku niemieckim) 100 etykiet samoprzylepnych
Gotowe etykiety samoprzylepne pomagają w dostarczaniu pełnych informacji na temat otwartych pojemników (np. butelek z rozpuszczalnikami) z miejscami na daty otwarcia i przydatności do spożycia. Dostępne tylko w języku niemieckim.