Merck
L3414
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LAP2 (TMPO) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMD1T, Anti-Cardiomyopathy, dilated, 1T, included, Anti-Lamina Associated Polypeptide 2, Anti-TMPO, Anti-Thymopoietin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25 kDa (ζ isoform)
antigen 38 kDa (γ isoform, singlet or doublet)
antigen 42 kDa (δ isoform)
antigen 45 kDa (ε isoform)
antigen 50 kDa (β isoform, singlet or doublet)
antigen 76 kDa (α isoform)
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured human chronic myelogenous leukemia K562 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMPO(7112)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-LAP2 (TMPO) (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 6E10 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem (aminokwasy 29-50) wspólnym dla N-końca wszystkich TMPO. Tymopoetyna β (TMPOβ)/polipeptyd związany z alminą 2 (LAP2) jest integralnym białkiem typu II wewnętrznej otoczki jądrowej (NE). W komórkach ssaków wyizolowano i scharakteryzowano sześć alternatywnie splicowanych izoform TMPO, oznaczonych jako α, β, β′, γ, δ, ε i ζ. Białka LAP2/TMPO są wysoce konserwatywne u ssaków i Xenopus. Ekspresja różnych izoform TMPO jest wszechobecna, z wyższymi poziomami w tkankach proliferacyjnych. Posiada cztery domeny: hydrofilową domenę C-końcową, hydrofobową domenę transmembranową, domenę docelową NE i domenę wiążącą laminy oraz domenę wiążącą chromatynę. TMPOβ/LAP2 zawiera dwa domniemane miejsca fosforylacji kinazy p34cdc2.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 29-50 wspólnym dla N-końca wszystkich ludzkich TMPO (izoformy α, β, γ, δ, ε i ζ).
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-LAP2 (TMPO) wytwarzane u myszy może być stosowane w immunoblottingu i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Tymopoetyna β (TMPOβ)/polipeptyd związany z laminą 2 (LAP2) jest przypuszczalnie zaangażowany w funkcjonalną architekturę jądrową i kontrolę cyklu komórkowego. TMPOβ/LAP2 odgrywa kluczową rolę w demontażu i ponownym montażu otoczki jądrowej (NE) podczas mitozy i łączeniu chromatyny z NE w interfazie. TMPOβ/LAP2 wiąże laminę B1 i chromosomy w sposób zależny od fosforylacji. TMPOβ/LAP2, razem z czynnikiem bezkomórkowym (GCL) lub samodzielnie, może hamować aktywność transkrypcyjną heterodimeru czynnika elongacji 2-dimeryzacji (E2F-DP). TMPOα/LAP2 odgrywa rolę w regulacji dynamiki blaszki jądrowej, a interakcja ta jest wymagana do wzrostu jądra po mitozie.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Goldberg, M., et al.
Gene Therapy, 4, 143-143 (1999)
Review: Lamina-Associated Polypeptide 2 Isoforms and Related Proteins in Cell Cycle-Dependent Nuclear Structure Dynamics
Dechat T, et al.
Journal of Structural Biology, 129(2), 335-345 (2000)
Detergent-salt resistance of LAP2alpha
Dechat T, et al.
The Embo Journal, 17(16), 4887-4902 (1998)