09-893
Anti-BAF (BANF1) Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
53 kDa BRG1-associated factor A, Actin-related protein Baf53a, BAF complex 53 kDa subunit, BRG1-associated factor, INO80 complex subunit K, actin-like 6A, actin-related protein 4, hArpN beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BANF1(8815)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BAF in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1