Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1593
Sigma-Aldrich
Anti-COX IV Antibody, clone 1L23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1L23, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 19.58 kDa
observed mol wt ~17 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1L23 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa izoformę 1 podjednostki 4 oksydazy cytochromu c (COX-IV). Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej podjednostki 4 oksydazy cytochromu c (COX IV).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło COX IV w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło COX IV w lizacie komórek HepG2 i MCF-7.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło COX IV w milionie komórek HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 od przedstawiciela wykryło COX IV w skrawkach tkanki ludzkiego serca.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnego wykrytego COX IV w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-COX IV, klon 1L23 10889, nr kat. ZRB1593, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na COX IV i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Podjednostka 4 oksydazy cytochromu c izoforma 1, mitochondrialna (UniProt: P13073; znany również jako polipeptyd IV oksydazy cytochromu c, izoforma 1 podjednostki IV oksydazy cytochromu c, COX IV-1) jest kodowany przez gen COX4I1 (znany również jako COX4) (identyfikator genu: 1327) u człowieka. COX IV jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które jest syntetyzowane z peptydem tranzytowym mitochondriów (aa 1-24), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 25-98), domenę transbłonową (99-124) i domenę cytoplazmatyczną (aa 125-169). Jest składnikiem oksydazy cytochromu c (kompleks IV), wielopodjednostkowego enzymu składającego się z 14 podjednostek. Oksydaza cytochromu c katalizuje ostatni etap mitochondrialnego łańcucha przenoszenia elektronów i jest uważana za jedno z głównych miejsc regulacji fosforylacji oksydacyjnej. Katalizuje redukcję tlenu do wody. Kompleks składa się z katalitycznego rdzenia 3 podjednostek MT-CO1, MT-CO2 i MT-CO3 oraz 11 nadliczbowych podjednostek COX4I1, COX5A, COX5B, COX6A1/2, COX6B1/2, COX6C, COX7A1/2, COX7B, COX7C, COX8A i NDUFA4. Katalityczne podjednostki rdzeniowe są kodowane przez mitochondrialne DNA, a podjednostki nadrzędne są kodowane przez genom jądrowy. Wiadomo, że mutacje w COX4 powodują niedobór mitochondrialnego kompleksu IV typu jądrowego 16, autosomalne recesywne zaburzenie, które powoduje słaby wzrost, małogłowie, hipotonię oraz zanik mózgu i móżdżku. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, Y., et al. (2006). J. Bioenerg. Biomembr. 38(5-6); 283-291).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)