MAB1281A4
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 235-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
HuNu
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
235-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Developmental Neuroscience
Mesenchymal Stem Cells
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human foreskin fibroblasts (SCC058)
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2