Merck
HPA002485
Sigma-Aldrich
Anti-COX4I1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-COX IV-1 antibody produced in rabbit, Anti-Cytochrome c oxidase polypeptide IV antibody produced in rabbit, Anti-Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-Cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LATRVFSLVGKRAISTSVCVRAHESVVKSEDFSLPAYMDRRDHPLPEVAHVKHLSASQKALKEKEKASWSSLSMDEKVELYRIKFKESFAEMNRGSNEWKT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX4I1(1327)
Immunogen
Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-COX4I1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka IV oksydazy cytochromu c izoforma 1 (COX4I1) jest zlokalizowana w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Zawiera elementy CAAT w bezpośrednim regionie upstream miejsca startu transkrypcji i pola GC podobne do tych zaangażowanych w wiązanie czynnika transkrypcyjnego Sp1, ale brakuje mu TATA. Działa jako końcowy składnik kompleksu bakteryjnego i mitochondrialnego łańcucha oddechowego w katalitycznej konwersji energii redoks do ATP.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86632
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Macdonald et al.
Clinical and experimental immunology, 136(3), 559-567 (2004-05-19)
A number of antigens implicated in the pathogenesis of autoimmune diseases including Sjogren's syndrome and systemic lupus erythematosus (SLE) are expressed aberrantly by apoptotic cells. It is also known that apoptogenic proteins are released from the mitochondrial intermembrane space at
R S Carter et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 288(1), 97-106 (1991-07-01)
cDNA for mouse cytochrome c oxidase subunit IV (COXIV) was isolated by screening mouse liver and kidney cDNA libraries with a bovine COXIV cDNA probe. The 679-nucleotide nearly full length cDNA codes for a 22-amino acid presequence and a 147-amino
Daniel Björk Wilhelms et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(35), 11684-11690 (2014-08-29)
Fever is a hallmark of inflammatory and infectious diseases. The febrile response is triggered by prostaglandin E2 synthesis mediated by induced expression of the enzymes cyclooxygenase-2 (COX-2) and microsomal prostaglandin E synthase 1 (mPGES-1). The cellular source for pyrogenic PGE2
N Lenka et al.
Progress in nucleic acid research and molecular biology, 61, 309-344 (1998-09-30)
Cytochrome c Oxidase (COX) is the terminal component of the bacterial as well as the mitochondrial respiratory chain complex that catalyzes the conversion of redox energy to ATP. In eukaryotes, the oligomeric enzyme is bound to mitochondrial innermembrane with subunits
Yan Li et al.
International journal of molecular medicine, 41(6), 3517-3526 (2018-03-14)
Mitochondrial dynamics have critical roles in aging, and their impairment represents a prominent risk factor for myocardial dysfunction. Mitochondrial deacetylase sirtuin (SIRT)3 contributes greatly to the prevention of redox stress and cell aging. The present study explored the role of SIRT3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002485-100UL4061837133923
HPA002485-25UL4061842781324