MAB1273A4
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Human Mitochondria
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
113-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (mitochondria protein)
spodziewany brak reakcji z
mouse (mitochondria protein), rat (mitochondria protein)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Zastosowanie
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs).
Jakość
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2