Kluczowe dokumenty
SAB5702029
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-COX IV, klon 3P8J2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
COX IV-1, COX4, COX4-1, COXIV, COXIV-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3P8J2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MLATRVFSLVGKRAISTSVCVRAHESVVKSEDFSLPAYMDRRDHPLPEVAHVKHLSASQKALKEKEKASWSSLSMDEKVELYRIKFKESFAEMNRGSNEW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX4I1(1327)
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c (COX) jest końcowym enzymem mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Jest to wielopodjednostkowy kompleks enzymatyczny, który sprzęga transfer elektronów z cytochromu c do tlenu cząsteczkowego i przyczynia się do protonowego gradientu elektrochemicznego przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Kompleks składa się z 13 podjednostek kodowanych mitochondrialnie i jądrowo. Podjednostki kodowane mitochondrialnie wykonują czynności związane z przenoszeniem elektronów i pompowaniem protonów. Funkcje podjednostek kodowanych jądrowo są nieznane, ale mogą one odgrywać rolę w regulacji i montażu kompleksu. Gen ten koduje kodowaną jądrowo podjednostkę IV izoformy 1 enzymu ludzkiego mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Znajduje się na 3' genu NOC4 (sąsiada COX4) w orientacji head-to-head i dzieli z nim promotor. Pseudogeny związane z tym genem znajdują się na chromosomach 13 i 14. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego COX IV (P13073).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)