Kluczowe dokumenty
Z267597
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Drilled
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
CaF2
opakowanie
pkg of (contains 1 window)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
32 mm × 3 mm
Opis ogólny
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)