Z267708
32mm Round cell window
KRS-5, Undrilled
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
KRS-5
opakowanie
pkg of (contains 1 window)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
32 mm × 3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cięcie i polerowanie dla demontowalnych uchwytów na ciecze i gazy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267708-1EA | 4061833304655 |