Z267686
Round crystal window
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
KRS-5
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 2 mm
przepuszczalność
20,000-25,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 2.37 (at 2 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A soft crystal, deforms under pressure; good ATR material.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267686-1EA | 4061833304631 |