Kluczowe dokumenty
20488
Supelco
Cleaned Copper Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Synonim(y):
WSTĘPNIE OCZYSZCZONA RURKA MIEDZIANA 1/8 CALA, ZWÓJ 50 STÓP
About This Item
Kod UNSPSC:
41115720
Materiały
copper tubing (GC plumbing quality)
metody
gas chromatography (GC): suitable
rurki dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Opis ogólny
Solvent-washed to ASTM B-280 specifications, plus in-house proprietary cleaning performed, to remove residual hydrocarbons. Use for most GC plumbing applications.
Zastosowanie
Copper tubing maybe used in the study of paramagnetic resonance spectra of free radicals in liquids like hydrogen peroxide and alcohols.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
Livingston R and Zeldes H.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1996)