Kluczowe dokumenty
20553
Supelco
Premium Grade 304 Stainless Steel Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 100 ft × 1/16 in. (1.59 mm) × 0.030 in. (0.762 mm)
Synonim(y):
RURKA SS 1/16 "ODX.030ID 100FT ZWÓJ
About This Item
Kod UNSPSC:
41115720
eCl@ss:
32119290
Materiały
premium grade stainless steel (304)
metody
gas chromatography (GC): suitable
rurki dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
100 ft × 1/16 in. (1.59 mm) × 0.030 in. (0.762 mm)
Opis ogólny
Stal nierdzewna typu 304 jest pokryta wysoce ochronną warstwą tleno-wodorotlenku chromu. Roztwór kwasu solnego łatwo atakuje 304SS. Dlatego zaleca się dodawanie inhibitorów, takich jak związki heterocykliczne, w celu zmniejszenia szybkości korozji. Materiał 304SS nadaje się do rur i przewodów, ponieważ wykazuje wytrzymałość i jest odporny na korozję.
Grade 304 tubing, specially cleaned to ensure inertness. Use for sensitive GC-MS applications.
Zastosowanie
Rurki 304SS można wykorzystać do wykonania domowej cewki reaktora do pieca do chromatografii gazowej w celu określenia wpływu rozszerzalności cieplnej rozpuszczalników w warunkach przegrzania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph R. Davis
Stainless Steels, 117-117 (1994)
Rhodanine azosulpha drugs as corrosion inhibitors for corrosion of 304 stainless steel in hydrochloric acid solution.
Abdallah, M.
Corrosion Science, 44, 717-728 (2002)
Synthesis of Annulated Pyridines by Intramolecular Inverse-Electron-Demand Hetero-Diels-Alder Reaction under Superheated Continuous Flow Conditions.
Martin, Rainer E., et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012, 47-52 (2012)