22024
Swagelok® Nut, Front and Back Ferrule Set
Swagelok® 100-S, brass, 1/16 in. Swagelok
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
Polecane produkty
Materiały
brass
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 100-S
dopasowywanie
1/16 in. Swagelok
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Złączka zaciskowa składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczana jest rura, dwóch tulei, czyli tulei przedniej i tulei tylnej oraz nakrętki uszczelniającej. Podczas montażu złączki zaciskowej, metalowa rurka powinna być odpowiednio sprawdzona, aby upewnić się, że jej powierzchnia jest gładka. Następnie należy nasunąć nakrętkę otwartą stroną skierowaną do końca rurki. Następnie należy wsunąć tylną tuleję, szerszą częścią skierowaną w stronę nakrętki. W kolejnym kroku nasuń przednią tuleję z małym końcem stożka skierowanym w stronę końca rurki. Następnie włóż rurkę do złączki i dokręć nakrętkę/tulejkę do złączki.
Zastosowanie
1653 nakrętka, przednia i tylna tuleja mogą być używane do budowy próbnika z pojedynczej kapilarnej kolumny do chromatografii gazowej, do zbierania półlotnych związków organicznych przez dyfuzyjny denuder.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Diffusion denuder for the collection of semivolatile organic compounds.
Krieger MS and Hites RA.
Environmental Science & Technology, 26 (8), 1551-1555 (1992)
Grob RL & Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 522-523 (2004)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)