Kluczowe dokumenty
22020-U
Swagelok® Tee
Swagelok® 200-3, brass, 1/8 in. Swagelok
Synonim(y):
Swagelok® 200-3,BRASS TEE 1/8" EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Materiały
brass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 200-3
dopasowywanie
1/8 in. Swagelok
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Zastosowanie
Dwa trójniki 1653 połączone szeregowo mogą być stosowane w nanoliterowym układzie wtryskowym używanym do mikrolitrowej chromatografii kolumnowej, gałąź pierwszego trójnika może być podłączona do ograniczonej kapilary, a następnie do wysokociśnieniowego zaworu odcinającego ("SPLIT"), podczas gdy gałąź drugiego trójnika może być podłączona za pomocą rurki ze stali nierdzewnej o szerokim przekroju bezpośrednio do zaworu odcinającego ("PURGE").
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Nanoliter injection system for microcolumn liquid chromatography.
McGuffin VL and Novotny M.
Analytical Chemistry, 55 (3), 580-583 (1983)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
22020-U | 4061833028124 |