Merck
22049-U
Swagelok® Back Ferrule
Swagelok® 104-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Synonim(y):
Swagelok® 104-1,SS BACK FERRULE 1/16" PK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 104-1
dopasowywanie
1/16 in. Swagelok
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Łącznik rurowy typu swage składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczona jest rura, dwóch tulei, czyli tulei przedniej i tulei tylnej oraz nakrętki uszczelniającej.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
22049-U4061833028599