Z112135
32mm Round cell window
BaF2, Undrilled
About This Item
Polecane produkty
Materiały
BaF2
opakowanie
pkg of (contains 1 window)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
32 mm × 3 mm
Opis ogólny
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)