Merck
605913
Sigma-Aldrich
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Synonim(y):
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C24H29NO
Masa cząsteczkowa:
373.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
Klucz InChI
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1