Kluczowe dokumenty
NIST870
Column performance test mixture of liquid chromatography
NIST® SRM® 870
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
general analytical
Format
multi-component solution
Opis ogólny
SRM 870 składa się z mieszaniny pięciu związków organicznych w metanolu: uracylu, toluenu, etylobenzenu, chinizaryny i amitryptyliny dodanej jako chlorowodorek amitryptyliny. Jedna jednostka SRM 870 zawiera pięć ampułek, z których każda zawiera około 1,1 ml mieszaniny. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 870_cert
SRM 870_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny jest przeznaczony do charakteryzowania różnych aspektów wydajności kolumn do chromatografii cieczowej (LC), takich jak wydajność, objętość pustej przestrzeni, selektywność metylenowa, retencyjność oraz aktywność wobec chelatorów i zasad organicznych. Może być również stosowany do klasyfikacji kolumn, aby pomóc w wyborze kolumny podczas opracowywania metody, jako materiał kontrolny do monitorowania wydajności kolumny LC w czasie oraz w kontroli jakości produkcji kolumn.
Cechy i korzyści
  • Podano wartości informacyjne dla reakcji wykrywania dla różnych składników.
  • Szczegóły dotyczące ważności, instrukcje użytkowania, obsługi i przechowywania znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Uracyl (C4H4N2O2), toluen (C6H5CH3), benzen etylowy (C8H10), chinizaryna (C14H8O4), amitryptylina HCl (C20H24ClN), metanol (CH3OH)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Uracyl (C4H4N2O2), toluen (C6H5CH3), benzen etylowy (C8H10), chinizaryna (C14H8O4), chlorowodorek amitryptyliny (C20H24ClN), metanol (CH3OH)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)