MABF112
Anti-CD70 Antibody, clone TAN 1-7
clone TAN 1-7, from rat
Synonim(y):
CD70 antigen, CD27 ligand, CD27-L, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7, CD70
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TAN 1-7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd70(21948)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Functional Blocking Analysis: A representative lot detected CD70 in splenic CD8a+ DCs (Arora, P., et al. (2014). Immunity. 40:105-116).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD70 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1