Z325864
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 25 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
BRAND 27731
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
25 mL , with 0.1 subdivisions
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.