KHGLS10FH1
Multilayer Durapore® 0.45/0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethylene support
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Rozmiar urządzenia
10 in.
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
Matryca
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
dopasowywanie
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations