Kluczowe dokumenty
NIST1543
GC/MS system performance
NIST® SRM® 1543
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 x 1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
GC/MS: suitable
Zastosowanie
general analytical
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny czułości urządzeń do hromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS). Jednostka SRM 1543 składa się z czterech roztworów: dwóch stężeń stearynianu metylu w heksanie i dwóch stężeń benzofenonu w heksanie. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1543_cert
SRM 1543_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Stearynian metylu (niski) (C19H38O2), stearynian metylu (wysoki) (C19H38O2), benzofenon (niski) (C13H10O), benzofenon (wysoki) (C13H10O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)