Kluczowe dokumenty
442747-U
Perfluorotributylamine (PFTBA)
analytical standard
Synonim(y):
Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Perfluorotributylamine, Tris(nonafluorobutyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 625,8240
gęstość pary
23.3 (vs air)
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 25 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type tuning solution
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
178 °C (lit.)
gęstość
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
Klucz InChI
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
442747-U | 4061836957506 |