Kluczowe dokumenty
47641-U
Supelco
Reversed Phase Test Mix 2
certified reference material, in acetonitrile: water (varied conc.), solution
Synonim(y):
HPLC Test Mixture for Reversed Phase Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solution
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in acetonitrile: water (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatybilność
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    N,N-Diethyl-m-toluamide 600 μg/mL
    Phenol 700 μg/mL
    Toluene 4000 μg/mL
    Uracil 5 μg/mL
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)