NIST869B
Column selectivity test mixture for liquid chromatography
NIST® SRM® 869b
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
general analytical
format
multi-component solution
Opis ogólny
SRM 869B_cert
SRM 869B_SDS
Inne uwagi
Benzo[a]pyrene (BaP)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Dibenzo[g,p]chrysene (TBN), Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)