Key Documents
NIST654B
Titanium alloy
NIST® SRM® 654b, Al-V
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Chromium (Cr), Iron (Fe), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Silicon (Si), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Boron (B), Copper (Cu), Tin (Sn), Hydrogen (H), Oxygen (O), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)