Kluczowe dokumenty
NIST647
Titanium alloy
NIST® SRM® 647, Al-Mo-Sn-Zr
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Zastosowanie
Stop tytanu jest przeznaczony przede wszystkim do opracowywania metod analizy chemicznej.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), molibden (Mo), cyna (Sn), cyrkon (Zr), żelazo (Fe), węgiel (C)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
.Bizmut (Bi), Bor (B), Wapń (Ca), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Niob (Nb), Tlen (O), Azot (N), Krzem (Si), Sód (Na), Wanad (V)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)