NIST648
Titanium-base alloy
NIST® SRM® 648, 5Al - 2Sn - 2Zr - 4Cr - 4Mo
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Zastosowanie
SRM na bazie tytanu jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w metodach analizy chemicznej.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Molibden (Mo), Chrom (Cr), Cyna (Sn), Cyrkon (Zr), Żelazo (Fe), Krzem (Si), Węgiel (C)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Bor (B), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Azot (N), Wanad (V)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), Molibden (Mo), Chrom (Cr), Cyna (Sn), Cyrkon (Zr), Żelazo (Fe), Krzem (Si), Węgiel (C)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Bor (B), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Azot (N), Wanad (V)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)