NIST2433
Titanium-base alloy
NIST® SRM® 2433, 8Al - 1Mo - 1V
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Aluminium (Al), Iron ( Fe), Molybdenum (Mo), Vanadium (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), Iron ( Fe), Molybdenum (Mo), Vanadium (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)