NIST2432
Titanium-base alloy
NIST® SRM® 2432, 10V - 2Fe - 3Al
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Wanad (V), Aluminium (Al), Żelazo (Fe), Krzem (Si), Węgiel (C)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Bor (B), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Wolfram (W), Itr (Y), Cyrkon (Zr)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Wanad (V), Aluminium (Al), Żelazo (Fe), Krzem (Si), Węgiel (C)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Bor (B), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Wolfram (W), Itr (Y), Cyrkon (Zr)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)