Kluczowe dokumenty
14-638-M
Sigma-Aldrich
Białko MLCK, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human MLCK, amino acids 1425-1771, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 43.7 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... MYLK(4638)
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki MLCK, aminokwasy 1425-1771
Źródło produktu: ekspresja przez bakulowirusa w komórkach Sf21
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MLCK
Target Sub-Family: CAMK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of ZIPtide (Catalog # 12-545)
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Myosin light chain kinase stimulates smooth muscle myosin ATPase activity by binding to the myosin heads without phosphorylating the myosin light chain.
Gao, Ying, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 305, 16-21 (2003)