SCP0196
Myosin Light Chain Kinase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H107N23O16
Masa cząsteczkowa:
1418.65
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Nazwa produktu
Myosin Light Chain Kinase Substrate (smooth muscle),
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥62%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Arg-Ala-Ala-Arg-Ala-Thr-Ser-Asn-Val-Phe-Ala-NH2
Opis ogólny
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) składa się z N-końcowej domeny wiążącej aktynę, centralnej domeny kinazowej i C-końcowej domeny wiążącej miozynę.
Zastosowanie
Substrat kinazy łańcucha lekkiego miozyny (mięśnie gładkie) został wykorzystany w teście aktywności MLCK do badania roli kalmoduliny Plasmodium falciparum (Pf CaM).
Działania biochem./fizjol.
KKRAARATSNVFA-NH2 jest stosowany jako substrat kinazy łańcucha lekkiego miozyny (MLCK).
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest zaangażowana w modulowanie interakcji aktyny z miozyną w mięśniach gładkich. Oprócz aktywności kinazy, MLCK ma również aktywność wiązania aktyny, która może łączyć filamenty aktyny w wiązki. Posiada również aktywność wiązania miozyny, która może generować filamenty miozynowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Yevgeny Zolotarevsky et al.
Gastroenterology, 123(1), 163-172 (2002-07-10)
Maintenance of the mucosal barrier is a critical function of intestinal epithelia. Myosin regulatory light chain (MLC) phosphorylation is a common intermediate in the pathophysiologic regulation of this barrier. The aim of this study was to determine whether a membrane
A V Marchenko et al.
Biofizika, 55(6), 1008-1013 (2011-01-28)
The ability of novel cell-permeating peptide molecules derived from the peptide inhibitor of the myosin light chain kinase (MLCK) L-PIK (Arg-Lys-Lys-Tyr-Lys-Tyr-Arg-Arg-Lys) to inhibit this kinase in vitro and attenuate the thrombin-induced hyperpermeability of endothelial cell monolayer in culture has been
Haruhiko Ohtsu et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 25(9), 1831-1836 (2005-07-05)
Rho and its effector Rho-kinase/ROCK mediate cytoskeletal reorganization as well as smooth muscle contraction. Recent studies indicate that Rho and ROCK are critically involved in vascular remodeling. Here, we tested the hypothesis that Rho/ROCK are critically involved in angiotensin II
A V Sekridova et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 36(4), 498-504 (2010-09-09)
Myosin light chain kinase (MLCK) is the key regulator of various forms of cell motility including endothelial and epithelial permeability in particular. One of the potential MLCK inhibitors to be used in humans is a membrane permeable peptide H-RKKYKYRRK-NH2 (L-PIK).