Z330663
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint: ST/NS29/32
opis
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Właściwości
graduated: no
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.0041.73
pojemność
2,000 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
6.0 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)