Kluczowe dokumenty
STS0203
Sigma-Aldrich
ECO TWEEN® 65
greener alternative
Synonim(y):
TWEEN® 65, Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.28
opis
non-ionic
Poziom jakości
Formularz
liquid (may appear solid at room temperature )
skład
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
HLB
10.5
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest biopochodnym środkiem powierzchniowo czynnym i jest zgodny z siódmą zasadą zielonej chemii "Wykorzystanie odnawialnych surowców" i dziesiątą zasadą "Projektowanie pod kątem degradacji".
TWEEN 65 to ester polioksyetylenowy sorbitanu z kwasem tłuszczowym.
Zastosowanie
TWEEN 65 został wykorzystany w badaniu jako źródło węgla do redukcyjnego odchlorowania heksachlorobenzenu w mieszanej, metanogennej kulturze. Został on również wykorzystany w badaniu w celu zbadania jego zdolności do stymulowania wzrostu hipokotylu Amaranthus caudatus L.
Cechy i korzyści
  • 100 % Odnawialne
  • 100% na bazie biologicznej
  • Certyfikat zgodności z programem USDA BioPreferred
  • Niższy ślad węglowy niż w przypadku wersji petrochemicznych
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D H Yeh et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 52(1-2), 343-349 (2005-09-27)
Three structurally-related, nonionic, polysorbate surfactants (Tween 60, 61, and 65) were used as the sole carbon source to sustain the microbial, sequential reductive dechlorination of hexachlorobenzene (HCB) in a mixed, methanogenic culture derived from a contaminated estuarine sediment. The surfactants