Kluczowe dokumenty
NIST2061
TiAl(NbW) alloy for microanalysis
NIST® SRM® 2061
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cube
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2061 zawiera pojedynczą kostkę stopu o przybliżonych wymiarach 2 mm × 2 mm × 2 mm.
SRM 2061_cert
SRM 2061_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) stopu TiAl(NbW) jest przeznaczony do mikroanalizy tytanu i aluminium, w szczególności do materiałów lotniczych i komponentów o podobnym składzie.
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST wartość ułamka masowego tytanu, aluminium, niobu i wolframu. Wartości te są mierzone za pomocą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WD-XRF) i optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
  • Wartości informacyjne dla tlenu i azotu są podawane jako ułamki masowe.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tytan (Ti), Aluminium (Al), Niob (Nb), Wolfram (W)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Tlen (O), Azot (N)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)