NIST2431
Titanium-base alloy
NIST® SRM® 2431, 6Al - 2Sn - 4Zr - 6Mo
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
SRM na bazie tytanu jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w metodach analizy chemicznej.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Cyna (Sn), Cyrkon (Zr), Molibden (Mo), Żelazo (Fe), Węgiel (C), Krzem (Si)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bor (B), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Wanad (V), Yttrium (Yt), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), Cyna (Sn), Cyrkon (Zr), Molibden (Mo), Żelazo (Fe), Węgiel (C), Krzem (Si)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bor (B), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Wanad (V), Yttrium (Yt), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)