MABT1458
Anti-Prelamin-A Antibody, clone 3C8
Synonim(y):
Prelamin A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 74.23 kDa
observed mol wt ~77 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lmna(16905)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from Mouse smooth muscle cell with ZMPSTE24 knockout.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Prelamin-A in lysate from Mouse smooth muscle cells with ZMPSTE24 knockout, but not in lysate from wild-type Mouse smooth muscle cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Prelamin-A in Immunocytochemistry application (Davies, B.S.J., et al. (2010). Hum Mol Genet. 19(13); 2682-94).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prelamin-A in Immunofluorescence application (Davies, B.S.J., et al. (2010). Hum Mol Genet. 19(13); 2682-94; Heizer, P.J., et al. (2020). J Lipid Res. 61(3); 413-421).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Prelamin-A in Western Blotting application (Heizer, P.J., et al. (2020). J Lipid Res. 61(3); 413-421).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Prelamin-A in Immunohistochemistry applications (Davies, B.S.J., et al. (2010). Hum Mol Genet. 19(13); 2682-94; Heizer, P.J., et al. (2020). J Lipid Res. 61(3); 413-421).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1