Kluczowe dokumenty
BCR089
Ti Al6 V4 (Al, V)
BCR®, certified reference material, disc
Synonim(y):
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Aluminum-titanium-vanadium alloy Al6TiV
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
disc
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
Klucz InChI
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR089
BCR089
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)