Key Documents
SAB2109047
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A35 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SLC25A35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, bovine, horse, rabbit, mouse, zebrafish, canine, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
SLC25A35 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human SLC25A35
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: QAASEIAVGHQYKHQGMFQALTEIGQKHGLVGLWRGALGGLPRVIVGSST
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide