Merck
HPA007863
Sigma-Aldrich
Anti-SV2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Synaptic vesicle glycoprotein 2A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SDGYYRGEGTQDEEEGGASSDATEGHDEDDEIYEGEYQGIPRAESGGKGERMADGAPLAGVRGGLSDGEGPPGGRGEAQRRKEREELAQQYEAILRECGHGRFQW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SV2A(9900)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synaptic vesicle glycoprotein 2A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SV2A antibody produced in rabbit has been used for co-immunoprecipitation assay to verify protein-protein interactions.
Anti-SV2A antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen SV2A (Synaptic vesicle glycoprotein 2A) koduje białko pęcherzyków synaptycznych, które funkcjonuje w sygnalizacji w presynapsie. Oddziałuje i wiąże się z FE65, wiążącym partnerem białka prekursorowego amyloidu, i pośredniczy w transdukcji sygnału synaptycznego. Jest to izoforma SV2, integralnego białka błonowego, które jest częścią wszystkich pęcherzyków synaptycznych. SV2A ulega ekspresji w OUN i komórkach endokrynnych. Reguluje funkcję pęcherzyków. Zablokowanie tej izoformy i innej izoformy SV2B u myszy powoduje ciężkie drgawki i śmierć poporodową. W przypadku braku tych izoform presynaptyczny Ca2+ gromadzi się podczas kolejnych potencjałów czynnościowych, powodując nieprawidłowy wzrost uwalniania neuroprzekaźników i padaczkę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71567
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hann-Chorng Kuo et al.
European urology, 65(6), 1117-1124 (2014-02-22)
Intradetrusor onabotulinumtoxinA (BoNT-A) injection benefits overactive bladder (OAB) patients, but increased postvoid residual (PVR) urine volume and urinary tract infection (UTI) remain risks. Intravesical instillation of liposomal BoNT-A instead of injection could prevent such adverse events. To evaluate instillation of
Bing Guan et al.
International journal of molecular sciences, 22(23) (2021-12-11)
Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) is an aggressive and lethal variant of prostate cancer (PCa), and it remains a diagnostic challenge. Herein we report our findings of using synaptic vesicle glycoprotein 2 isoform A (SV2A) as a promising marker for positron
Oeystein R Brekk et al.
Scientific reports, 8(1), 15207-15207 (2018-10-14)
This report demonstrates insoluble alpha-synuclein (aSYN)+ aggregates in human sporadic Parkinson's disease (PD) midbrain that are linearly correlated with loss of glucocerebrosidase (GCase) activity. To identify early protein-lipid interactions that coincide with loss of lipid homeostasis, an aging study was
Berkley A Lynch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9861-9866 (2004-06-24)
Here, we show that the synaptic vesicle protein SV2A is the brain binding site of levetiracetam (LEV), a new antiepileptic drug with a unique activity profile in animal models of seizure and epilepsy. The LEV-binding site is enriched in synaptic
R Janz et al.
Neuron, 24(4), 1003-1016 (2000-01-07)
SV2 proteins are abundant synaptic vesicle proteins expressed in two major (SV2A and SV2B) and one minor isoform (SV2C) that resemble transporter proteins. We now show that SV2B knockout mice are phenotypically normal while SV2A- and SV2A/SV2B double knockout mice
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007863-25UL4061842789535
HPA007863-100UL4061837124280