Kluczowe dokumenty
SAB2102033
Sigma-Aldrich
Anti-RNF43 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp781H02126, Anti-DKFZp781H0392, Anti-FLJ20315, Anti-MGC125630, Anti-Ring finger protein 43
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF43(54894)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RNF43
Działania biochem./fizjol.
RNF43 jest ligazą ubikwityny wiążącą HAP95 (AKAP8L), która promuje wzrost komórek i jest regulowana w górę w raku okrężnicy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DFDPLVYCSPKGDPQRVDMQPSVTSRPRSLDSVPTGETQVSSHVHYHRH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunhe Gao et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 98-98 (2017-04-28)
Ring finger protein 43 (RNF43) is a member of the transmembrane E3 ubiquitin ligase family that was originally found in stem cells and plays important roles in tumor formation and progression. Our previous study indicated that RNF43 might be a
H Nailwal et al.
Cell death & disease, 6, e1768-e1768 (2015-05-23)
The interplay between influenza virus and host factors to support the viral life cycle is well documented. Influenza A virus (IAV) proteins interact with an array of cellular proteins and hijack host pathways which are at the helm of cellular