Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008079
Sigma-Aldrich
Anti-RNF43 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 43 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
CVDPWLHQHRTCPLCMFNITEGDSFSQSLGPSRSYQEPGRRLHLIRQHPGHAHYHLPAAYLLGPSRSAVARPPRPGPFLPSQEPGMGPRHHRFPRAAHPRAPGEQQRLAGAQHPYAQGWGLSHLQSTSQH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF43(54894)
Immunogen
RING finger protein 43 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RNF43 (ring finger protein 43) koduje ligazę ubikwityny E3 typu RING, która funkcjonuje jako negatywny regulator szlaku sygnałowego Wnt. Bierze udział w ubikwitynacji, endocytozie i kierowaniu składników kompleksu receptora Wnt - receptorów Frizzled do lizosomów. Jest zlokalizowany w retikulum endoplazmatycznym (ER), a także obecny w otoczce jądrowej. Oddziałuje z HAP95, białkiem związanym z chromatyną i może regulować wzrost komórek. RNF43 jest zaangażowany w patogenezę raka jelita grubego. Działa również jako supresor nowotworu w strefie komórek macierzystych jelita.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71262
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shion Tachibana et al.
Frontiers in oncology, 10, 728-728 (2020-06-26)
Pancreatobiliary tumors frequently contain multiple malignant and precancerous lesions; however, the origin of the driver mutations and the mechanisms that underlie the generation of distinct clones within an organ field remain unclear. Herein, we describe a 76-year-old male suffering from
Haiyang Xie et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(11), 14995-15000 (2016-01-30)
Our previous study has demonstrated that RNF43 could regulate the cell cycle in a p53-dependent manner in HCC. In this study, we aimed to access whether RNF43 could interact with cell cycle proteins involved in p53 pathway, including pRB, Cyclin
Yuko Omori et al.
Gastroenterology, 156(3), 647-661 (2018-10-21)
Intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMNs) are regarded as precursors of pancreatic ductal adenocarcinomas (PDAs), but little is known about the mechanism of progression. This makes it challenging to assess cancer risk in patients with IPMNs. We investigated associations of IPMNs
Takeyuki Sugiura et al.
Experimental cell research, 314(7), 1519-1528 (2008-03-04)
RNF43 is a recently discovered RING finger protein that is implicated in colon cancer pathogenesis. This protein possesses growth-promoting activity but its mechanism remains unknown. In this study, to gain insight into the biological action of RNF43 we characterized it
Norma Sainstika Pangestu et al.
Oncology letters, 22(6), 846-846 (2021-11-05)
RING finger protein 43 (RNF43) is a ubiquitin E3 ligase that negatively regulates Wnt/β-catenin signalling. Mutation, inactivation and downregulation of RNF43 in cholangiocarcinoma (CCA) are associated with a less favourable prognosis. Since the functional role of RNF43 in CCA has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA008079-25UL4061842796021
HPA008079-100UL4061833814802