Merck
Wszystkie zdjęcia(16)
Kluczowe dokumenty
ZRB1720
Sigma-Aldrich
Anti-SV2A Antibody, clone 1I4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I4, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~82.70 kDa
observed mol wt ~78 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I4 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa glikoproteinę pęcherzyków synaptycznych 2A (SV2A). Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od N-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiej glikoproteiny pęcherzyków synaptycznych 2A (SV2A).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek SH-SY5Y.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło SV2A (Synaptic Vesicle Glycoprotein 2A) w lizacie komórek SH-SY5Y.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SV2A w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SV2A w komórkach korowych E18 i SH-SY5Y.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SV2A w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej i mysiego hipokampa.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptydy SV2A z KD wynoszącym 1,4 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-SV2A, klon 1I4 10889, nr kat. ZRB1720, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na SV2A i jest testowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Glikoproteina pęcherzyków synaptycznych 2A (UniProt: Q7L0J3; znana również jako SV2A) jest kodowana przez gen SV2A (znany również jako KIAA0736, PSEC0174) (Gene ID: 9900) u człowieka. SV2A jest wieloprzepustową glikoproteiną błonową z siedmioma domenami cytoplazmatycznymi, dwunastoma domenami transbłonowymi i sześcioma domenami zewnątrzkomórkowymi. Odgrywa rolę w kontroli regulowanego wydzielania w komórkach nerwowych i hormonalnych, wzmacniając selektywnie neurotransmisję o niskiej częstotliwości. Stwierdzono również, że pozytywnie reguluje fuzję pęcherzyków poprzez utrzymywanie łatwo uwalnianej puli pęcherzyków wydzielniczych. SV2A jest szeroko rozpowszechniony w układzie nerwowym i tkance hormonalnej. Jest wzbogacony w granulki chromafinowe i wiąże się zarówno z granulkami insuliny, jak i mikropęcherzykami synaptycznymi w komórkach wydzielających insulinę trzustki. SV2A oddziałuje z synaptotagminą-1 w sposób zależny od wapnia, a interakcja ta jest wysoce kontrolowana. Fosforylacja SV2A przez kinazę kazeinową I w regionie aminokońcowym zwiększa jej powinowactwo do synaptotagminy-1. Chociaż jego N-terminal ma dwa klastry fosforylacji, tylko fosforylacja treoniny 84 wydaje się być niezbędna do wiązania i tworzy wiązania wodorowe z trzema konserwowanymi resztami lizyny domeny C2B synpatotagminy-1. Prawidłowe składanie SV2A wydaje się być ważne dla jego funkcji i właściwej lokalizacji, ponieważ wiele mutacji substytucyjnych powoduje rozproszone lub zagregowane cytoplazmatyczne lokalizacje SV2A. Myszy pozbawione SV2A rozwijają ciężkie drgawki w ciągu jednego tygodnia po urodzeniu, a śmierć następuje w ciągu 2 do 3 tygodni. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Bartholome, O., et al. (2017). Front. Mol. Neurosci. 10; 148).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)