Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV47093
Sigma-Aldrich
Anti-SV2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KIAA0736, Anti-SV2, Anti-Synaptic vesicle glycoprotein 2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
83 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, mouse, bovine, horse, dog, rabbit, rat
opakowanie
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SV2A(9900)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SV2A
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SV2A produkowane u królików nadaje się do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Gen SV2A (glikoproteina pęcherzyków synaptycznych 2A) jest wieloprzepustowym białkiem błonowym należącym do nadrodziny głównych mediatorów. Reguluje cytoplazmatyczne poziomy Ca2+ w zakończeniach nerwowych podczas powtarzalnej stymulacji i ułatwia transmisję synaptyczną. SV2A służy jako miejsce wiązania leku przeciwpadaczkowego lewetyracetamu i może zmniejszać pobudliwość neuronów. Mutacja w genie SV2A powoduje schizofrenię.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LENQIHRGGQYFNDKFIGLRLKSVSFEDSLFEECYFEDVTSSNTFFRNCT
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marjolein de Groot et al.
Neuro-oncology, 12(3), 265-273 (2010-02-20)
Synaptic vesicle protein 2A (SV2A) has been identified as the binding site for the antiepileptic drug levetiracetam and is thought to decrease neuronal excitability. Since knockout of SV2A in mice leads to seizures, we hypothesized that a reduction in SV2A
Manuel Mattheisen et al.
Schizophrenia research, 141(2-3), 262-265 (2012-09-29)
Convergent evidence from pharmacological and animal studies suggests a possible role for the synaptic vesicle glycoprotein 2A gene (SV2A) in schizophrenia susceptibility. To test systematically all common variants in the SV2A gene region for an association with schizophrenia, we used
R Janz et al.
Neuron, 24(4), 1003-1016 (2000-01-07)
SV2 proteins are abundant synaptic vesicle proteins expressed in two major (SV2A and SV2B) and one minor isoform (SV2C) that resemble transporter proteins. We now show that SV2B knockout mice are phenotypically normal while SV2A- and SV2A/SV2B double knockout mice
Gary W Lawrence et al.
The FEBS journal, 281(14), 3243-3260 (2014-05-28)
Sympathetic neurons ramify to innervate multiple cells in target tissues. In compartmentalized cultures of rat superior cervical ganglion neurons, cleavage of synaptosomal-associated protein of Mr  = 25 000 (SNAP-25) in neurites exposed to botulinum neurotoxin type A (BoNT/A) arrested their growth and collapsed
Juan A Araya et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 42(1), 143-155 (2014-05-16)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive and neurodegenerative disorder and one of the current therapies involves strengthening the cholinergic tone in central synapses. Neuroprotective properties for nicotine have been described in AD, through its actions on nicotinic receptors and the