EDSPAK0A1
EDS-Pak® Polisher
Production of endocrine disruptor-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series
About This Item
Polecane produkty
Materiały
carbon cartridge (activated)
polypropylene housing
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
EDS-Pak®
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EDS-Pak®-treated ultrapure water is suitable for the preparation of buffers, blanks and standards employed in the quantification of endocrine disruptors.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Final purification step that delivers endocrine disruptor-free ultrapure water.
- Validated for efficient removal of bisphenol A, diethylhexyl phthalate, di-n-butyl phthalate and nonylphenol.
- Certificate of Quality available online.
- Bottom-tip redesigned for secure installation of the protection bell.
- Carefree maintenance: Easily installed and replaced.
- e-Sure tag for RFID connection with Q-POD® dispenser enables full traceability (data management) and automatic consumable status monitoring on the POD’s touchscreen interface.
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Powiązane treści
Systemy wody ultraczystej Milli-Q® zapewniają niezawodną naukę, a rozszerzona oferta systemów zaspokaja różnorodne potrzeby i ograniczenia laboratoriów.