Kluczowe dokumenty
SAB2102188
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A35 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ40217, Anti-MGC120446, Anti-MGC120448, Anti-Solute carrier family 25, member 35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, pig, human, rat
citations:
metody:
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC25A35
Działania biochem./fizjol.
SLC25A35 belongs to the mitochondrial carrier family. It contains 3 Solcar repeats. It is a multi-pass membrane protein. The functions of SLC25A35 remain unknown.SLC25A35 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins (Haitina et al., 2006 [PubMed 16949250]).[supplied by OMIM].
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DFLMSGLAACGACVFTNPLEVVKTRMQLQGELQAPGTYQRHYRNVFHAFI
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)