Kluczowe dokumenty
SYNC374640
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Synonim(y):
Synthware C374640, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C374640
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
40.0 mm × 457 mm
pojemność
500 mL
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Z przegubem zewnętrznym 24/40 na górze. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ściany zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)